Learn More
3,5-Bis(trifluorométhyl)phényldiméthylchlorosilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 95°C to 96°C (30mmHg) |
Nom chimique ou matériau | 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3265 |
Poids de la formule | 306.71 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Indice de réfraction | 1.424 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche