Spatulas
De Buyer™ Flexibele spatel
Scoop, spread and scrape ingredients using the De Buyer™ Flexible Spatula. The spatula can withstand temperatures up to 260°.
Fisherbrand™ Medium Chattaway-spatels, nikkel
Vervaardigd van zwaar roestvrij staal. Fisherbrand™ roestvrijstalen dubbele lepelspatel combineert de effectiviteit van twee gereedschappen in één.
Schneider Gerd™ Dubbele spatel
Use this spatula for a variety of pharmaceutical applications. Schneider Gerd™ Double Spatulas are ideal for use with a wide range of compounds.
Schneider Gerd™ Roestvrijstalen Right Analysis lepelspatel
Use this spatula for a variety of general laboratory applications. Schneider Gerd™ Stainless Steel Right Analysis Spoon Spatulas are ideal for use with a wide range of compounds.
Saint-Gobain Chemware™ PFA Sieves
Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PFA Sieves are resistant to most chemicals and are ideal for ultra-pure applications.
Fisherbrand™ Chattaway-microspatels van roestvrij staal
Schraapt en verwijdert materialen uit kleine flessen of kolven. Fisherbrand™ roestvrijstalen Chattaway-spatels zijn niet-magnetisch met een glanzende afwerking.
Bochem™ 18/10 roestvrijstalen chemische lepel met spateluiteinden
Gebruik deze multifunctionele lepel voor een groot aantal taken
Bochem™ 18/10 roestvrijstalen standaard lepelspatels
Gemaakt van 18/10-roestvrij staal. BOCHEM™ 18/10 roestvrijstalen standaard lepelspatels zijn standaardspatels.
Fisherbrand™ Platte afgeschuinde mesjes, roestvrij staal 304
Get optimum precision every time when you use the Stainless Steel Flat Taper Blades. Made of nickel and stainless steel, the Fisherbrand™ Stainless Steel Flat Taper Blades are essential or all laboratory work.
Cole-Parmer™ Smart spatel, polypropyleen
Verminder kruisbesmetting met deze polypropyleen spatels voor eenmalig gebruik. Smart Spatula™ polypropyleen spatels voor eenmalig gebruik zijn ideaal voor de overdracht, verzameling en manipulatie van chemische en biologische materialen. Spatels hebben een schep en een spateluiteinde.
Bochem™ 18/10 roestvrijstalen standaard lepelspatel
Gemaakt van 18/10-roestvrij staal. BOCHEM™ 18/10 roestvrijstalen standaard lepelspatel is een standaardspatel.
Bochem™ Roestvrijstalen dubbele spatels 18/10
Manufactured from 18/10 stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatulas serve many uses in the lab.
Schneider Gerd™ Roestvrijstalen flexibele microspatel voor poeder
Use this spatula for a variety of applications. Schneider Gerd™ Stainless Steel Flexible Micro-spatulas are ideal for use with a wide range of compounds.
Fisherbrand™ Standaard spatel met lepeluiteinde, roestvrij staal 304
Gebruik één hulpmiddel voor twee taken. Nickel Electro™ Stainless Steel Spoon/Spatula Combo Utensils meten vloeistoffen en poeders met het lepeluiteinde en verdelen en scheiden materialen met het spateluiteinde.
Fisherbrand™ Roestvrijstalen spatel
Designed using high quality stainless steel and nickel components, these spatulas have good mechanical properties and excellent resistance to many corrosive environments.
Bel-Art™ Cole Parmer roestvrijstalen microspatel
Made of stainless steel. Bel Art™ Cole Palmer Stainless Steel Micro-Spatula have flat ends coated in brown Teflon™ FEP.
Bel-Art™ SP Scienceware™ EcoTensil™ Disposable Paper Sampling Spoon
For use in sampling and retrieving materials in laboratory. EcoTensil™ Disposable Paper Sampling Spoon can be stored flat and easily folds into functional spoon.
Bochem™ 18/10 roestvrijstalen standaard schepspatels
Gemaakt van 18/10-roestvrij staal. BOCHEM™ 18/10 roestvrijstalen standaard lepelspatels zijn standaardspatels.
Bochem™ 18/10 roestvrijstalen poly-lepel
Made from 18/10 Stainless Steel.
Bochem™ 18/10 roestvrijstalen laboratoriumlepel
Gemaakt van 18/10-roestvrij staal
Bochem™ Roestvrijstalen dubbele spatels
Vervaardigd van 18/10-roestvrij staal. BOCHEM™ roestvrijstalen dubbele spatels hebben een lepelvormige schep.
Bochem™ 18/10 roestvrijstalen microlepelspatels
Gemaakt van 18/10-roestvrij staal
Nickel Electro™ NMR-spatel, roestvrij staal 304
This micro spatula is recommended for small powder samples for introducing into 5mm OD NMR tubes.
Fisherbrand™ Medium Chattaway-laboratoriumspatels, nikkel 200
Bright finish, blade at one end flat, and a 45 degree angle at the other end; these spatulas are ideal for use with a wide range of compounds in most laboratory environments.
Fisherbrand™ Lichte Chattaway-laboratoriumspatel, roestvrij staal 304
Designed using high quality stainless steel components these spatulas have good mechanical properties and excellent resistance to many corrosive environments.
Fisherbrand™ Glassware-Rescuer Diamond File
Never discard chipped glassware again
Fisherbrand™ Roestvrijstalen spatels met plat afgeschuind mesje
Get consistent results using these flat taper blade spatulas. With a flat, flexible stainless steel blade; the Fisherbrand™ Nickel Flat Taper Blade Spatulas are ideal for smoothing, mixing, or cleaning up after experiments.
Saint-Gobain Chemware™ Hayman Style Microspatulas with PTFE-Coated Ends
Extra heavy-duty PTFE-coated ends
Spatulas are hand-held laboratory implements available in a range of sizes and styles designed for breaking up, scraping off, picking up and transferring chemical solids, powders or granules or other materials out of storage flasks or bottles into other containers such as weighing dishes.
Laboratory spatulas are made from plastics such as polystyrene, polypropylene, nylon or HDPE, or from durable, corrosion-resistant metals such as nickel, aluminium or stainless steel. Spatulas may often be partially or fully coated with PTFE for enhanced chemical resistance.
Laboratory spatulas are manufactured with handles of varying lengths, with one or both tips fashioned into tooled ends of various shapes or designs depending upon the intended application:
- Nuffield pattern - a classic, popular spatula comprising a raised centre section with one bent flat end and a scoop at the other
- Chattaway spatula – these are also very common types, comprising a thin central barrel with two flat bladed ends, one rounded and the other one square. The rounded end is also bent, designed to scrape solids from the sides of bottles or flasks
- Double-ended spatulas, with one flat end and the other fashioned into a simple spoon for liquids. Either end may sometimes be bent sideways for easier access to the corners and walls of storage bottles
- Grooved ‘trulla’ style spatulas
- Hollow ‘pick’ style spatulas
- Microspatulas, microspoons and fine NMR spatulas for handling milligram quantities
- Electronic spatulas with integral digital weighing capability, or vibrating models which give the user extra fine control over the transfer of materials