Learn More
ZNF354A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène ZNF354A
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16812554
Afficher les documents
Proteintech
14072-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16802554
Afficher les documents
Proteintech
14072-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
ZNF354A gene ontology annotations related to this gene include regulation of transcription by RNA polymerase II; sensory perception of sound.
Spécification
Spécification
ZNF354A
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O60765, Q02975, Q61751
21408, 24522, 6940
ZNF354A Fusion Protein Ag5142
Primary
-20°C
ZNF354A
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
EZNF, HKL1, KID 1, KID1, TCF 17, TCF17, Transcription factor 17, zinc finger protein 354A, Zinc finger protein eZNF, ZNF354A
ZNF354A
IgG
Antigen Affinity Chromatography