Learn More
ZNF354A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 14072-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16812554
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
ZNF354A gene ontology annotations related to this gene include regulation of transcription by RNA polymerase II; sensory perception of sound.
Spécification
Spécification
ZNF354A
Polyclonal
Unconjugated
ZNF354A
EZNF, HKL1, KID 1, KID1, TCF 17, TCF17, Transcription factor 17, zinc finger protein 354A, Zinc finger protein eZNF, ZNF354A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
21408, 24522, 6940
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O60765, Q02975, Q61751
ZNF354A
ZNF354A Fusion Protein Ag5142
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
ZNF354A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated