missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WWP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | WWP2 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16819763
|
Proteintech
12197-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16809763
|
Proteintech
12197-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes a member of the NEDD4-like protein family. The family of proteins is known to possess ubiquitin-protein ligase activity. The encoded protein contains 4 tandem WW domains. The WW domain is a protein motif consisting of 35 to 40 amino acids and is characterized by 4 conserved aromatic residues. The WW domain may mediate specific protein-protein interactions. Three alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.Spécification
WWP2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O00308, Q9DBH0 | |
11060, 66894 | |
WWP2 Fusion Protein Ag2835 | |
Primary | |
-20°C | |
WWP2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AIP2, WW domain containing protein 2, WWP2, WWp2 like | |
Wwp2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit