Learn More
Ansell™ Gants à usage intensif en PVC brun série 23-191 Winter Monkey Grip™
Le revêtement en PVC vinyle robuste protège les mains des abrasions et reste souple et flexible dans le froid.
216.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI |
---|---|
Matériau de la manchette | PVC |
Coating Material | PVC |
Cut Resistance Rating | niveau 1 |
Matériau | PVC |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12660782
|
Ansell™
23191100 |
10 |
216.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12670782
|
Ansell™
23191110 |
11 |
216.00€
12 paires |
Expédition estimée: 12-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Le revêtement en PVC chasse l’eau, l’huile et la graisse et reste flexible à basse température
- L’isolation en mousse maintient les mains au chaud
- Excellente préhension pour plus de sécurité lors de la manipulation d’objets à usage intensif
- Les doigts incurvés, le pouce latéral et la doublure en jersey de coton doux offrent un confort supérieur
- Maintiennent les mains au chaud et au sec et les protègent contre les abrasions
Spécification
Normes CATÉGORIE II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI | |
PVC | |
PVC | |
Gants à usage intensif | |
Maille | |
Paume entièrement enduite | |
Protection contre les huiles et les graisses |
PVC | |
niveau 1 | |
Sans poudre | |
23 / 191 | |
Jersey de coton | |
72 paires | |
23-191 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.