Learn More
Ansell™ Gants à usage intensif en PVC brun série 23-191 Winter Monkey Grip™
Shop All Ansell Products
Click to view available options
Dimensions:
10
11
Description
- Le revêtement en PVC chasse l’eau, l’huile et la graisse et reste flexible à basse température
- L’isolation en mousse maintient les mains au chaud
- Excellente préhension pour plus de sécurité lors de la manipulation d’objets à usage intensif
- Les doigts incurvés, le pouce latéral et la doublure en jersey de coton doux offrent un confort supérieur
- Maintiennent les mains au chaud et au sec et les protègent contre les abrasions
Specifications
Specifications
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI |
Matériau de la manchette | PVC |
Coating Material | PVC |
Cut Resistance Rating | niveau 1 |
Matériau | PVC |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants à usage intensif |
Dimensions | 10 |
Modèle | 23 / 191 |
Type de manchette de gant | Maille |