Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large standard transparents Wheaton™ : Avec bouchons revêtus de PTFE
Idéal pour le stockage de matériaux secs et d’échantillons
55.15€ - 185.00€
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Blanc
Joint de fermeture PTFE / mousse
Matériau du bouchon Polypropylène
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
12309839
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W216929
125 ml
185.00€
24 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
12319839
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W216930
250 ml
109.00€
24 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 28-07-2025
Ajouter au panier
12329839
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W216931
500 ml
113.00€
24 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 03-10-2025
Ajouter au panier
12339839
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W216932
2000 ml Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
10666453
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W216933
4000 ml
55.15€
4 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
Idéal pour le stockage de matériaux secs et d’échantillons
  • Transparent pour une bonne visualisation du contenu
  • Col large pour un accès aisé au contenu
  • Épaulements arrondis
Order Info
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons. Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
En verre sodocalcique transparent de type III
Spécification
Spécification
Transparent
Blanc
Polypropylène
Verre sodocalcique
PTFE / mousse
Bouchon à vis