Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large standard transparents Wheaton™ : Avec bouchons revêtus de PTFE
Idéal pour le stockage de matériaux secs et d’échantillons
Marque:  DWK Life Sciences W216931
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12329839
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Idéal pour le stockage de matériaux secs et d’échantillons
  • Transparent pour une bonne visualisation du contenu
  • Col large pour un accès aisé au contenu
  • Épaulements arrondis
Order Info
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons. Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
En verre sodocalcique transparent de type III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
16 oz., 500 ml
16 oz
3,11 in
Blanc
5,23 in
Polypropylène
79 mm
500 ml
Transparent
Verre sodocalcique
133 mm
PTFE / mousse
63-400 mm
Bouchon à vis