Learn More
DWK Life Sciences Tubulure en vrac Wheaton™ (pour usage pharmaceutique et en laboratoire)
Tubulure translucide en silicone à catalyse platine de classe USP VI pour un usage médical, en laboratoire et pharmaceutique
77.45€
Spécification
Certifications/Conformité | USP classe VI |
---|---|
Matériau | Silicone durci au platine |
Longueur totale (impériale) | 50 ft |
Longueur totale (métrique) | 1520 cm |
À utiliser avec | Tête de pompe Wheaton Standard de 2,3 mm et tête de pompe de 1,6 mm en option |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12379969
|
DWK Life Sciences
W224622-0203 |
6,35 mm | 2,3 mm |
77.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
À utiliser avec la tête de pompe Wheaton standard de 2,3 mm et la tête de pompe de 1,6 mm en option
- Autoclavable, stérilisable par irradiation
Spécification
USP classe VI | |
50 ft | |
Tête de pompe Wheaton Standard de 2,3 mm et tête de pompe de 1,6 mm en option | |
Tubulure en vrac |
Silicone durci au platine | |
1520 cm | |
Stérile |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.