Learn More
DWK Life Sciences Tubulure en vrac Wheaton™ (pour usage pharmaceutique et en laboratoire)
Tubulure translucide en silicone à catalyse platine de classe USP VI pour un usage médical, en laboratoire et pharmaceutique
Marque:  DWK Life Sciences W224622-0203
75.54 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12379969
  • 77.45€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 16-10-2025
Ajouter au panier
Includes: Les kits comprennent un poids et une buse de distribution en polypropylène
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
À utiliser avec la tête de pompe Wheaton standard de 2,3 mm et la tête de pompe de 1,6 mm en option
  • Autoclavable, stérilisable par irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
USP classe VI
6,35 mm
50 ft
0,09 in
Tête de pompe Wheaton Standard de 2,3 mm et tête de pompe de 1,6 mm en option
Tubulure en vrac
0,25 in
Silicone durci au platine
1520 cm
2,3 mm
Stérile