Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques étanches - longueur du bras central
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant de congélateurs à très basse température et de stockage cryogénique grâce aux gants cryogéniques étanches Thermo Scientific™. Disponibles en options de coude, mi-bras et longueur aux épaules.
577.88€ - 624.11€
Spécification
Description | Longueur mi-bras |
---|---|
Type de produit | Gants cryogéniques étanches |
À utiliser avec (application) | Stockage cryogénique |
Longueur (impériale) | 14 à 15 po |
Longueur (métrique) | 35,5 à 38 cm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15177665
|
Thermo Scientific™
189441 |
S |
582.90€
1 paire |
Expédition estimée: 25-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13497788
|
Thermo Scientific™
189442 |
M |
624.11€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10261200
|
Thermo Scientific™
189443 |
L |
577.88€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant de congélateurs à très basse température et de stockage cryogénique grâce aux gants cryogéniques étanches Thermo Scientific™. Disponibles en options de coude, mi-bras et longueur aux épaules.
- Protection contre les éclaboussures
- Confortables, légers, respirants
- Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
Specifica
Longueur mi-bras | |
Stockage cryogénique | |
35,5 à 38 cm |
Gants cryogéniques étanches | |
14 à 15 po |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.