Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques étanches - longueur du bras central
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant de congélateurs à très basse température et de stockage cryogénique grâce aux gants cryogéniques étanches Thermo Scientific™. Disponibles en options de coude, mi-bras et longueur aux épaules.
Marque: Thermo Scientific™ 189442
592.90 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "27320" pour bénéficier de cette offre.
Description
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant de congélateurs à très basse température et de stockage cryogénique grâce aux gants cryogéniques étanches Thermo Scientific™. Disponibles en options de coude, mi-bras et longueur aux épaules.
- Protection contre les éclaboussures
- Confortables, légers, respirants
- Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
Spécification
Longueur mi-bras | |
M | |
14 à 15 po |
Gants cryogéniques étanches | |
Stockage cryogénique | |
35,5 à 38 cm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.