Learn More
VDAC1/Porin Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.84€ - 401.60€
Spécification
Antigène | VDAC1/Porin |
---|---|
Clone | 2F4 |
Concentration | 500 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA |
Classification | Recombinant Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30236072
|
Proteintech
81538-1-RR-100UL |
100 μL |
401.60€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30233889
|
Proteintech
81538-1-RR-20UL |
20 μL |
129.84€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The VDAC1/Porin antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human VDAC1/Porin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The VDAC1/Porin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, FC (Intra), ELISA analysis.Spécification
VDAC1/Porin | |
500 μg/mL | |
Recombinant Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
7416 | |
Peptide | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
2F4 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
MGC111064; PORIN; PORIN-31-HL | |
IgG | |
Protein A purification | |
Recombinant Antibody |