Learn More
VDAC1/Porin Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marque:  Proteintech 81538-1-RR-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30233889
  • 129.84€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The VDAC1/Porin antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human VDAC1/Porin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The VDAC1/Porin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, FC (Intra), ELISA analysis.
Spécification
Spécification
VDAC1/Porin
Recombinant Monoclonal
500 μg/mL
MGC111064; PORIN; PORIN-31-HL
Peptide
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
31 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
2F4
Unconjugated
Rabbit
Protein A purification
RUO
7416
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody