Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour souris VCAM-1
Kit ELISA sandwich
698.00€ - 5220.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P29533 |
---|---|
Plage de dosage | 2,05-500 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 1,5 pg/ml |
Plage d’étalonnage | 1,5 pg/ml à 500 pg/ml |
Substances à analyser détectables | VCAM-1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15445353
|
Invitrogen™
EMVCAM1 |
96 dosages |
698.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17145799
|
Invitrogen™
EMVCAM1X5 |
5 x 96 tests |
2860.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18577824
|
Invitrogen™
EMVCAM1X10 |
10 x 96 tests |
5220.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le test ELISA pour VCAM-1 de souris quantifie le VCAM-1 de souris dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire de souris. Le dosage reconnaîtra exclusivement le VCAM-1 de souris naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour VCAM-1 de souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
VCAM-1 (protéine 1 d’adhésion cellulaire vasculaire, CD106, INCAM-110) est une sialoglycoprotéine de surface cellulaire exprimée par l’endothélium activé par la cytokine. VCAM-1 a un certain nombre de fonctions, notamment la régulation de la migration des leucocytes, l’adhérence des cellules leucocytaires endothéliales et la transduction des signaux, et peut jouer un rôle dans un certain nombre de maladies inflammatoires. Le VCAM-1 est distribué sur des cellules non leucocytaires et leucocytaires. L’expression de VCAM-1 serait corrélée avec l’adhérence du mélanome, du lymphome Burkitt, de l’ostéosarcome et du carcinome rénal, mais pas des cellules cancéreuses du côlon aux cellules endothéliales qui peuvent déterminer le site de métastase tumorale. VCAM-1 est membre de la superfamille d’Ig de molécules d’adhérence, est exprimée à des niveaux élevés sur les cellules endothéliales vasculaires stimulées par cytokine et à des niveaux minimaux sur les cellules endothéliales non stimulées. VCAM-1 est également présente sur les cellules dendritiques folliculaires et interfolliculaires des ganglions lymphatiques, des myoblastes et certains macrophages. VCAM-1 sert de ligand pour l’intégrine alpha-bêta des leucocytes (VLA-4 ou CCD49d, CD29) et médie l’adhésion cellulaire des leucocytes à l’endothélium activé. VCAM-1 joue un rôle dans la métastase tumorale et peut également être impliquée dans le développement de l’athérosclérose et de l’arthrite rhumatoïde. Deux transcrits épissés codant différentes isoformes de VCAM-1 ont également été décrits.
Spécification
P29533 | |
1,5 pg/ml | |
VCAM-1 | |
Biotine | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CD106,Vcam-1 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Plaque à bandelettes de 96puits préenduites de VCAM-1 anti-souris, étalon de VCAM-1 recombinante lyophilisée de rat, tampon de lavage 20X, réactif d‘anticorps biotinylé, réactif streptavidine-HRP, substrat de TMB, solution d‘arrêt, contient de l‘acide sulfurique 0,2M, diluant de dosage 5X | |
RUO | |
Plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 100 μl | |
CD106, Vcam-1 | |
1 heures 20 min |
2,05-500 pg/ml | |
1,5 pg/ml à 500 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Colorimétrique | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : 6 Ckine de souris, CTACK, éotaxine, GCSF, GM-CSF, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12p40, IL-12p70, IL-13, IL-17, IFN-gamma, KC, leptine, MCP-5, MIP-1 alpha, MIP-2, MIP-3 bêta | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
22329 | |
Souris | |
< 10 % | |
HRP | |
Développement | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 heures 45 min |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.