Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester métallisé mat avec adhésif ultra-puissant
Le polyester métallisé ultra-résistant (B-486) est idéal pour les plaques signalétiques/de série utilisant des codes-barres, des codes alphanumériques, des symboles graphiques et des logos, et nécessitant une qualité supérieure.
Marque:  Brady™ 174278
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17819094
  • 89.15€ / 250 pièces
En stock
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Le polyester métallisé ultra-résistant (B-486) est idéal pour les plaques signalétiques/de série utilisant des codes-barres, des codes alphanumériques, des symboles graphiques et des logos, et nécessitant une qualité supérieure.
  • Consommable gris clair mat, doté d'un adhésif en caoutchouc permanent et imprimable par transfert thermique
  • Conçu pour une adhérence optimale sur les métaux texturés, les surfaces peintes à la poudre et les plastiques à faible énergie de surface
  • Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
  • Température d'utilisation de -40 à 120°C (-40 à 248°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Permanent Rubber
Gray
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Asset Tracking, Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
No
Rectangle
-40°C à +120°C
0.142 mm
1 in
38.1 mm
M6-31-486
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
None
Matte
Polyester
Transfert thermique
Non stérile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
250 Labels
-40°F to +248°F
0.0038 in.
1 x 1,5 in
1,5 in
25.4 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales