Learn More
Isocyanate de triméthylsilyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1118-02-1 | C4H9NOSi | 115.21 g/mol
80.20€ - 1225.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1118-02-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H9NOSi |
Molecular Weight (g/mol) | 115.21 |
MDL-nummer | MFCD00001993 |
InChI Key | NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | trimethylsilyl isocyanate, silane, isocyanatotrimethyl, trimethylsilylisocyanate, isocyanato trimethyl silane, trimethylisocyanatosilane, tmsisocyanate, tms isocyanate, tms-isocyanate, tms isocynate |
PubChem CID | 70696 |
IUPAC Name | isocyanato(triméthyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)N=C=O |
Code produit | Marque | Aantal | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Aantal | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11420473
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12633.09 |
10 g |
80.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430473
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12633.18 |
50 g |
257.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440473
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12633.30 |
250 g |
1225.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Trimethylsilyl isocyanate is used in the preparation of 1-unsubstituted 4-(dialkylamino) imidazolin-2-ones. It finds application in the carbamoylation of aromatic hydrocarbons and alcohols. It is also used in the preparation of primary amides from Grignard reagents. Further, it is used in the synthesis of cyclic imides. It is also utilized for the synthesis of trifluoroacetyl isocyanate and cyclic imides. In addition to this, it is employed in the conversion of isocyanates to carbodiimides using cyclopentadienyl Mn(CO)3 catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’isocyanate de triméthylsilyle est utilisé dans la préparation des 4-(dialkylamino) imidazolin-2-ones non substituées en position 1. Il trouve une application dans la carbamoylation des hydrocarbures aromatiques et des alcools. Il est également utilisé dans la préparation d’amides primaires à partir de réactifs de Grignard. En outre, il est utilisé dans la synthèse d’imides cycliques. Il est également utilisé pour la synthèse de l’isocyanate de trifluoroacétyle et d’imides cycliques. Par ailleurs, il est employé dans la conversion des isocyanates en carbodiimides moyennant une catalyse par cyclopentadiényle Mn(CO)3.
Solubilité
Miscible avec les éthers et l’o-dichlorobenzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases fortes, les alcools et les amines.
Identifiants chimiques
1118-02-1 | |
115.21 | |
NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N | |
70696 | |
C[Si](C)(C)N=C=O |
C4H9NOSi | |
MFCD00001993 | |
trimethylsilyl isocyanate, silane, isocyanatotrimethyl, trimethylsilylisocyanate, isocyanato trimethyl silane, trimethylisocyanatosilane, tmsisocyanate, tms isocyanate, tms-isocyanate, tms isocynate | |
isocyanato(triméthyl)silane |
Spécification
Trimethylsilyl isocyanate | |
-49°C | |
90°C to 92°C | |
Acrid | |
1.396 | |
UN2478 | |
Moisture sensitive; May form a precipitate | |
Miscible with ethers and o-dichlorobenzene. | |
C[Si](C)(C)N=C=O | |
115.21 | |
115.21 |
1118-02-1 | |
0.859 | |
−2°C (28°F) | |
C4H9NOSi | |
MFCD00001993 | |
1744962 | |
trimethylsilyl isocyanate, silane, isocyanatotrimethyl, trimethylsilylisocyanate, isocyanato trimethyl silane, trimethylisocyanatosilane, tmsisocyanate, tms isocyanate, tms-isocyanate, tms isocynate | |
NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N | |
isocyanato(triméthyl)silane | |
70696 | |
94% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H225-H330-H334-H315-H319-H335
Highly flammable liquid and vapour.
Fatal if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H331-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ISOCYANATES, INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-256-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Conserver à -20 °C ; conserver sous azote
- Trimethylsilyl isocyanate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Trimethylsilyl isocyanate