Learn More
Isocyanate de triméthylsilyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440473
Click to view available options
Aantal:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1118-02-1 | C4H9NOSi | 115.21 g/mol
Trimethylsilyl isocyanate is used in the preparation of 1-unsubstituted 4-(dialkylamino) imidazolin-2-ones. It finds application in the carbamoylation of aromatic hydrocarbons and alcohols. It is also used in the preparation of primary amides from Grignard reagents. Further, it is used in the synthesis of cyclic imides. It is also utilized for the synthesis of trifluoroacetyl isocyanate and cyclic imides. In addition to this, it is employed in the conversion of isocyanates to carbodiimides using cyclopentadienyl Mn(CO)3 catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de triméthylsilyle est utilisé dans la préparation des 4-(dialkylamino) imidazolin-2-ones non substituées en position 1. Il trouve une application dans la carbamoylation des hydrocarbures aromatiques et des alcools. Il est également utilisé dans la préparation d’amides primaires à partir de réactifs de Grignard. En outre, il est utilisé dans la synthèse d’imides cycliques. Il est également utilisé pour la synthèse de l’isocyanate de trifluoroacétyle et d’imides cycliques. Par ailleurs, il est employé dans la conversion des isocyanates en carbodiimides moyennant une catalyse par cyclopentadiényle Mn(CO)3.
Solubilité
Miscible avec les éthers et l’o-dichlorobenzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases fortes, les alcools et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1118-02-1
Moleculaire formule C4H9NOSi
Molecular Weight (g/mol) 115.21
MDL-nummer MFCD00001993
InChI Key NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
Synoniem trimethylsilyl isocyanate, silane, isocyanatotrimethyl, trimethylsilylisocyanate, isocyanato trimethyl silane, trimethylisocyanatosilane, tmsisocyanate, tms isocyanate, tms-isocyanate, tms isocynate
PubChem CID 70696
IUPAC Name isocyanato(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)N=C=O
Spécification
Chemische naam of materiaal Trimethylsilyl isocyanate
Smeltpunt -49°C
Dichtheid 0.859
Kookpunt 90°C to 92°C
Vlampunt −2°C (28°F)
Geur Acrid
Brekingsindex 1.396
Aantal 250 g
VN-nummer UN2478
Beilstein 1744962
Gevoeligheid Moisture sensitive; May form a precipitate
Oplosbaarheidsinformatie Miscible with ethers and o-dichlorobenzene.
Formulegewicht 115.21
Percent Purity 94%