Learn More
TPPII Mouse anti-Human, Clone: 5H6F11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène TPPII
Clone 5H6F11
Concentration 1 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16877515
Afficher les documents
Proteintech
66017-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16867515
Afficher les documents
Proteintech
66017-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This gene encodes a ubiquitously expressed transcription factor that controls cholesterol homeostasis by stimulating transcription of sterol-regulated genes. The encoded protein contains a basic helix-loop-helix-leucine zipper (bHLH-Zip) domain.
Spécification
Spécification
TPPII
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
TPP 2, TPP2, TPPII, Tripeptidyl aminopeptidase, Tripeptidyl peptidase 2, tripeptidyl peptidase II
TPP2
IgG2b
Protein A
Antibody
5H6F11
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry
Unconjugated
Mouse
Human
P29144
7174
TPPII Fusion Protein Ag5296
Primary
-20°C
TPP2