Learn More
TPPII Mouse anti-Human, Clone: 5H6F11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66017-1-IG-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16877515
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene encodes a ubiquitously expressed transcription factor that controls cholesterol homeostasis by stimulating transcription of sterol-regulated genes. The encoded protein contains a basic helix-loop-helix-leucine zipper (bHLH-Zip) domain.
Spécification
Spécification
TPPII
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P29144
TPP2
TPPII Fusion Protein Ag5296
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry
5H6F11
Unconjugated
TPP2
TPP 2, TPP2, TPPII, Tripeptidyl aminopeptidase, Tripeptidyl peptidase 2, tripeptidyl peptidase II
Mouse
Protein A
RUO
7174
-20°C