Learn More
TMEFF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | TMEFF2 |
---|---|
Concentration | 0.32 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16899313
|
Proteintech
11928-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16889313
|
Proteintech
11928-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TMEFF2 may be a survival factor for hippocampal and mesencephalic neurons. The shedded form up-regulates cancer cell proliferation, probably by promoting ERK1/2 phosphorylation.Spécification
TMEFF2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q9QYM9, Q9UIK5 | |
23671, 363228, 56363 | |
TMEFF2 Fusion Protein Ag2609 | |
Primary | |
-20°C | |
TMEFF2 |
0.32 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HPP1, TENB2, TMEFF2, Tomoregulin 2, TPEF, TR, TR 2 | |
Tmeff2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |