Learn More
TMEFF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 11928-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16889313
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
TMEFF2 may be a survival factor for hippocampal and mesencephalic neurons. The shedded form up-regulates cancer cell proliferation, probably by promoting ERK1/2 phosphorylation.
Spécification
Spécification
TMEFF2
Polyclonal
Unconjugated
TMEFF2
HPP1, TENB2, TMEFF2, Tomoregulin 2, TPEF, TR, TR 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23671, 363228, 56363
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.32 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9QYM9, Q9UIK5
Tmeff2
TMEFF2 Fusion Protein Ag2609
150 μL