Learn More
TLE2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Spécification
Antigène | TLE2 |
---|---|
Concentration | 450 μg/mL |
Applications | Western Blot, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30234520
|
Proteintech
28623-1-AP-150UL |
150 μL |
351.27€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30235758
|
Proteintech
28623-1-AP-20UL |
20 μL |
129.84€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The TLE2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TLE2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TLE2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spécification
TLE2 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
ESG; ESG2; FLJ41188; GRG2 | |
IgG | |
Antigen affinity purification | |
Polyclonal Antibody |
450 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
7089 | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |