Learn More
TLE2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 28623-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30235758
  • 129.84€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The TLE2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TLE2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TLE2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
TLE2
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
7089
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, ELISA
450 μg/mL
ESG; ESG2; FLJ41188; GRG2
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
67-80 kDa
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
TLE2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech > Unconjugated; 20 μL