Learn More
Epredia™ Cassettes pour tissus TissueLoc™
Assurez la sécurité des échantillons pendant le traitement et un retrait facile du couvercle lors de l’enrobage grâce à la conception à charnières des cassettes pour tissus Epredia™ TissueLocTM.
239.64€ - 253.98€
Spécification
Type de pores | Slotted Pore |
---|---|
Type de bouchon | Hinged |
Type de produit | Tissue Cassette |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12068838
|
Epredia™
58958 |
Rose | N/A | ||||||
12687796
|
Epredia™
58954 |
Blanc | N/A | ||||||
12697796
|
Epredia™
58955 |
Bleu | N/A | ||||||
12617806
|
Epredia™
58957 |
Green | N/A | ||||||
12647806
|
Epredia™
58959 |
Tan | N/A | ||||||
12657806
|
Epredia™
58961 |
Gris | N/A | ||||||
12667806
|
Epredia™
58962 |
Aqua | N/A | ||||||
12677806
|
Epredia™
58964 |
Lilas | N/A | ||||||
12637806
|
Epredia™
58960 |
Peach | N/A | ||||||
Description
Assurez la sécurité des échantillons pendant le traitement et un retrait facile du couvercle lors de l’enrobage grâce à la conception à charnières des cassettes pour tissus Thermo Scientific™ TissueLoc™. Ces cassettes sont pré-assemblées pour une plus grande commodité.
- Surface d’écriture sur trois côtés qui garantit une identification formelle depuis la macroscopie jusqu’au classement
- Résistantes aux solvants et aux décalcifiants et sont compatibles avec les techniques de micro-ondes
- Onze couleurs différentes facilitent le codage des échantillons
Spécification
Slotted Pore | |
Hinged | |
Tissue Cassette |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.