Learn More
Epredia™ Cassettes pour tissus TissueLoc™
Assurez la sécurité des échantillons pendant le traitement et un retrait facile du couvercle lors de l’enrobage grâce à la conception à charnières des cassettes pour tissus Epredia™ TissueLocTM.
Marque:  Epredia™ 58962
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12667806
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Assurez la sécurité des échantillons pendant le traitement et un retrait facile du couvercle lors de l’enrobage grâce à la conception à charnières des cassettes pour tissus Thermo Scientific™ TissueLoc™. Ces cassettes sont pré-assemblées pour une plus grande commodité.
  • Surface d’écriture sur trois côtés qui garantit une identification formelle depuis la macroscopie jusqu’au classement
  • Résistantes aux solvants et aux décalcifiants et sont compatibles avec les techniques de micro-ondes
  • Onze couleurs différentes facilitent le codage des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Slotted Pore
Hinged
Aqua
Tissue Cassette
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Epredia™ Cassettes pour tissus TissueLoc™ > Turquoise