Learn More
WTW™ Kits de test sulfate
Obtenez des résultats de test précis pour vos eaux souterraines, vos matériaux de construction et vos sols grâce aux kits de test photométrique pour la mesure de l’ammonium NH4.
44.10€ - 172.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les eaux souterraines, les matériaux de construction, les sols
Suffisant pour 25 dosages
Méthode de test Photométrique
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Plage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Plage Prix Quantité et disponibilité  
11781093
Afficher les documents
WTW™
250415
100 à 1000 mg/L
133.00€
25 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11744774
Afficher les documents
WTW™
250414
5 à 250 mg/L
133.00€
25 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11738214
Afficher les documents
WTW™
251413
0 à 70 mg/L
44.10€
100 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10472151
Afficher les documents
WTW™
250449
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
  • Kit de test photométrique pour la mesure de l’ammoniac NH4
  • Divers instruments de mesure de l’ammonium (NH4) CombiCheck
  • Kit de test cellulaire de l’ammonium (NH4) CombiCheck
  • À utiliser avec les photomètres PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex
  • Pour les eaux souterraines, les matériaux de construction, les sols
Spécification
Spécification
Pour les eaux souterraines, les matériaux de construction, les sols
25 dosages
Photométrique
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • test en tube sulfates méthode
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: barium chloride dihydrate