Learn More
WTW™ Kits de test sulfate
Obtenez des résultats de test précis pour vos eaux souterraines, vos matériaux de construction et vos sols grâce aux kits de test photométrique pour la mesure de l’ammonium NH4.
Marque:  WTW™ 250449
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10472151
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Kit de test photométrique pour la mesure de l’ammoniac NH4
  • Divers instruments de mesure de l’ammonium (NH4) CombiCheck
  • Kit de test cellulaire de l’ammonium (NH4) CombiCheck
  • À utiliser avec les photomètres PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex
  • Pour les eaux souterraines, les matériaux de construction, les sols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fer(III) Thiocyanate
For PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral photometers
90
Photométrique
For ground water, building materials, soils
Certificats
25 dosages
CombiCheck Chloride (Cl) cell test kit