Learn More
STK24 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Spécification
Antigène STK24
Concentration 750 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30237273
Afficher les documents
Proteintech
29846-1-AP-20UL
20 μL
129.84€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
30237867
Afficher les documents
Proteintech
29846-1-AP-150UL
150 μL
351.27€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The STK24 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human STK24. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The STK24 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
STK24
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
MST-3; MST3; MST3B; STE20; STK3
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
750 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
8428
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato