Learn More
STK24 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 29846-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30237273
  • 129.84€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The STK24 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human STK24. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The STK24 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
STK24
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
8428
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
750 μg/mL
MST-3; MST3; MST3B; STE20; STK3
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
50 kDa