Learn More
Sampling Systems™ Pelles de production et d’échantillonnage SteriWare™ à usage unique
BIOPHARMA
Ces pelles de production et d’échantillonnage à usage unique SteriWare™ sont idéales pour l’échantillonnage, la production et les travaux de laboratoire. La gamme complète est conforme aux normes les plus élevées.
87.10€ - 213.00€
Spécification
Matériau Polystyrène
Jetable Oui
Type d’emballage Conditionnement individuel
Consulter d'autres spécifications
Produits 13
Code produit Marque Capacité (métrique) Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
17524626
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8286A-25
25 ml Non stérile
87.10€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
17554626
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8286A-25S
25 ml Stérile
117.00€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
17584626
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8286A-50S
50 ml Non stérile
133.00€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 29-07-2025
Ajouter au panier
17564616
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8286A-100
100 mL Non stérile
115.00€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
17594616
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8286A-100S
100 mL Stérile
160.00€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
17504626
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8286A-150
150 mL Non stérile
125.00€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
17514626
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8286A-150S
150 mL Stérile
170.00€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
17534626
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8286A-250
250 ml Non stérile
137.00€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
17544626
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8286A-250S
250 ml Stérile
200.00€
100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
17564626
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8286A-500
500 mL Non stérile
131.00€
40 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
17574626
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8286A-500S
500 mL Stérile
196.00€
40 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
17574616
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8286A-1000
1 000 ml Non stérile
166.00€
30 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
17584616
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
8286A-1000S
1 000 ml Stérile
213.00€
30 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • SteriWare™ flat bottomed powder scoops are single use, free-standing scoops designed for use in GMP manufacturing areas.
  • They are perfect for sampling and dispensing powders and granules.
  • These powder scoops are manufactured in a cleanroom to the highest standards.
  • Everything from the ergonomic design to the class leading documentation means these are the ideal scoop for use in pharmaceutical and food factories.
  • The robust design and ergonomic handle ensures that they are easy and comfortable to use.
  • All powder scoops are individually packed and are available in both sterile and non-sterile versions.
  • Simply choose your scoop size, unpack and use.
  • SteriWare™ Scoops can be used as volumetric scoops by levelling off the excess powder to give you the stated set volume.
  • They are available in a wide ranges of sizes from 25 mL (0.9 oz.) to 1000 mL (36 oz.).
  • Use straight from the bag.
  • The robust, ergonomic handles has been designed so that they can be used repeatedly.
  • If measuring powder after scooping remove the excess powder to give an accurate volume.
  • Made from food grade PS.
  • Conforms to the latest FDA and EU requirements.
  • BSE/TSE free.
Spécification
Spécification
Polystyrène
Oui
Conditionnement individuel