Learn More
Sampling Systems™ Pelles de production et d’échantillonnage SteriWare™ à usage unique
BIOPHARMA
Ces pelles de production et d’échantillonnage à usage unique SteriWare™ sont idéales pour l’échantillonnage, la production et les travaux de laboratoire. La gamme complète est conforme aux normes les plus élevées.
Marque:  Sampling Systems™ 8286A-250
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17534626
  • 137.00€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Les pelles pour poudre à fond plat SteriWare™ sont des pelles à usage unique et autonomes conçues pour être utilisées dans les zones de fabrication BPF.
  • Elles sont parfaitement adaptées à l’échantillonnage et à la distribution des poudres et des granulés.
  • Ces pelles pour poudre sont fabriquées dans une salle blanche selon les normes les plus élevées.
  • Tout, de la conception ergonomique à la documentation de pointe, en fait les pelles idéales pour une utilisation dans les usines pharmaceutiques et alimentaires.
  • La conception robuste et la poignée ergonomique garantissent une utilisation facile et confortable.
  • Toutes les pelles pour poudre sont conditionnées individuellement et sont disponibles en versions stérile et non stérile.
  • Il vous suffit de choisir la taille, puis de déballer votre pelle pour l’utiliser.
  • Les pelles SteriWare™ peuvent être utilisées comme des pelles volumétriques en mettant à niveau l’excès de poudre pour vous donner le volume défini.
  • Elles sont disponibles dans une large gamme de tailles allant de 25 ml (0,9 oz) à 1 000 ml (36 oz).
  • Peuvent être utilisées directement à partir du sachet.
  • Les poignées robustes et ergonomiques ont été conçues de manière à pouvoir être utilisées à plusieurs reprises.
  • Si vous mesurez la poudre après l’avoir prélevée, retirez l’excès de poudre pour obtenir un volume précis.
  • Fabriqués en PS de qualité alimentaire.
  • Conforme aux dernières exigences de la FDA et de l’UE.
  • Sans ESB/EST.
Spécification
Spécification
Polystyrène
Oui
Conditionnement individuel
80 mm
250 ml
Non stérile
237 mm