Learn More
Sampling Systems™ Micro-Spatules SteriWare™
SteriWare™ Micro-Spatulas are ideal for single use applications in pharmaceutical, chemical and other hygienic industries.
106.00€ - 140.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Type d’emballage | Conditionnement individuel |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17534566
![]() |
Sampling Systems™
8015VR-170S |
0,3 mL | Rouge |
106.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17524566
![]() |
Sampling Systems™
8015VB-170S |
0,3 mL | Bleu |
106.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17514566
![]() |
Sampling Systems™
8015NB-170S |
0,5 mL | Bleu |
106.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17504566
![]() |
Sampling Systems™
8015H-170S |
2 mL | blanc |
140.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- The disposable Micro Spatulas are ideal for a wide range of activities including sampling, dispensing and measuring small amounts of powder and granule.
- The narrow blades give you total control as well as enabling use in small spaces such as vials.
- The single-use spatula is ideal when costly cleaning and cleaning validation needs to be avoided.
- Simply unwrap the sampler and use it.
- It has been made in a controlled clean environment (class 100,000 cleanroom).
- They are available in white, blue and red.
- Colored versions are ideal if you are concerned about leaving it in the powder - they can be easily seen.
- Used by pharmaceutical, food and chemical companies around the world.
- Made from high-quality PS, PP or HDPE that conforms to the latest food grade, EC and FDA standards.
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
- BSE/TSE free.
- Batch certificates of conformity supplied.
Spécification
Oui | |
Stérile | |
Conditionnement individuel |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.