Learn More
Sampling Systems™ Micro-Spatules SteriWare™
BIOPHARMA
SteriWare™ Micro-Spatulas are ideal for single use applications in pharmaceutical, chemical and other hygienic industries.
Marque:  Sampling Systems™ 8015H-170S
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17504566
  • 140.00€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 28-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Les microspatules jetables sont idéales pour une large gamme d’activités, notamment l’échantillonnage, la distribution et la mesure de petites quantités de poudre et de granulés.
  • Les lames étroites vous permettent un contrôle total et une utilisation dans de petits espaces tels que les flacons.
  • La spatule à usage unique est idéale lorsque le nettoyage et la validation du nettoyage coûteux doivent être évités.
  • Il vous suffit de déballer l’échantillonneur et de l’utiliser.
  • Elle a été fabriquée dans un environnement propre contrôlé (salle blanche de classe 100 000).
  • Elles sont disponibles en blanc, bleu et rouge.
  • Les versions colorées sont idéales lors que vous les laissez dans la poudre - elles sont ainsi facilement visibles.
  • Utilisées par des sociétés pharmaceutiques, alimentaires et chimiques dans le monde entier.
  • Fabriquées à partir de PS, de PP ou de PEHD de haute qualité conformes aux dernières normes de qualité alimentaire, de la CE et de la FDA.
  • Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
  • Sans ESB/EST.
  • Certificats de conformité par lots fournis.
Spécification
Spécification
HDPE
Oui
blanc
2 mL
Stérile
Conditionnement individuel