Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable avec soudure de brasage tendre, diamètre 200 x hauteur 25 mm
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en acier inox ont une soudure douce, une hauteur interne de 25 mm et un diamètre de 200 mm.
128.52€ - 221.00€
Spécification
Quantité 1Each
Type Test Sieve
Matériau Stainless Steel
Hauteur (métrique) 25mm
Diamètre (métrique) externe 200 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Porosité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Porosité Prix Quantité et disponibilité  
11756787
Voir les accessoires Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
2025222074
5.6 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11726787
Voir les accessoires Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
2025222066
2.8 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11794449
Voir les accessoires Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
2025222067
3.15 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11736787
Voir les accessoires Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
552.025.222-069
3,55mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11704459
Voir les accessoires Afficher les documents
Linker Industrietechnik™
2025222070
4mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
  • Racks en acier inox avec une hauteur interne de 25 mm
  • Diamètre : 200 mm
  • Peau de tamis de test en acier inox
  • Soudure douce
  • Numéro d’identification et certificat de conformité
  • Résistant à des températures jusqu’à 170°C
Spécification
Spécification
1Each
Stainless Steel
200 mm
Test Sieve
25mm
Acier inoxydable