Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable avec soudure de brasage tendre, diamètre 200 x hauteur 25 mm
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en acier inox ont une soudure douce, une hauteur interne de 25 mm et un diamètre de 200 mm.
Marque:  Linker Industrietechnik™ 2025222070
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11704459
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Racks en acier inox d’une hauteur interne de 25 mm
  • Diamètre : 200mm
  • Couvercles de tamis de test en acier inox
  • Soudure douce
  • Numéro d’identification et certificat de conformité
  • Résistant à des températures jusqu’à 170°C
Spécification
Spécification
1Each
Tamis
Acier inoxydable
200mm
4mm
Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1. Gamme principale selon ISO 565 (ouvertures de mailles)
25mm
Acier inoxydable
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires