Learn More
Sampling Systems™ Open PharmaScoop™ en acier inoxydable
Conçu pour être facile à nettoyer grâce à sa conception sans fissures. Sampling Systems™ Open PharmaScoop™ est une alternative plus large au PharmaScoops™ générique.
70.50€ - 157.00€
Spécification
Type de produit | Pelle multifonction |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Finition | Finition brillante |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) du bol | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) du bol | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15809641
|
Sampling Systems™
A336-500 |
500 mL | 300 mm | 195 mm | 100 mm |
88.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15819641
|
Sampling Systems™
A336-750 |
750 mL | 320 mm | 200 mm | 125 mm |
89.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15859631
|
Sampling Systems™
A336-1000 |
1 000 ml | 350 mm | 230 mm | 130 mm |
96.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15869631
|
Sampling Systems™
A336-1500 |
1500 mL | 390 mm | 270 mm | 140 mm |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15879631
|
Sampling Systems™
A336-2000 |
2 L | 410 mm | 295 mm | 160 mm |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15889631
|
Sampling Systems™
A336-250 |
250 ml | 280 mm | 165 mm | 100 mm |
70.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15899631
|
Sampling Systems™
A336-4000 |
4 L | 390 mm | 270 mm | 190 mm |
157.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
Description
- Des pelles de très haute qualité
- Conçues pour un usage intensif
- En acier inoxydable 316L
- Surface lisse
- Finition satinée
- Angles arrondis pour un nettoyage facile
- Conformes GMP
Spécification
Pelle multifonction | |
Acier inoxydable (316L) | |
Finition brillante |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.