Learn More
Sampling Systems™ Open PharmaScoop™ en acier inoxydable
Conçu pour être facile à nettoyer grâce à sa conception sans fissures. Sampling Systems™ Open PharmaScoop™ est une alternative plus large au PharmaScoops™ générique.
Marque: Sampling Systems™ A336-500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Des pelles de très haute qualité
- Conçues pour un usage intensif
- En acier inoxydable 316L
- Surface lisse
- Finition satinée
- Angles arrondis pour un nettoyage facile
- Conformes GMP
Spécification
Pelle multifonction | |
500 mL | |
300 mm | |
100 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
Finition brillante | |
195 mm |