Learn More
Sampling Systems™ Bidons en acier inoxydable
These high quality jugs made from 316L stainless steel have a number of GMP features, making them an ideal choice for transferring liquids in laboratory and production areas.
172.00€ - 245.00€
Spécification
Matériau | Stainless Steel (316L) |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | FDA |
Modèle | Poignée |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17912132
|
Sampling Systems™
A406-500 |
0.5 L |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17922102
|
Sampling Systems™
A406-1000 |
1 L |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17972102
|
Sampling Systems™
A406-2000 |
2 L |
179.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17942102
|
Sampling Systems™
A406-3000 |
3 L |
230.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
17982102
|
Sampling Systems™
A406-5000 |
5 L |
245.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- GMP design: Crevice-free, mirror polish, full welds
- Includes a pouring lip for easy emptying
- Graduation marks for visual convenience
Spécification
Stainless Steel (316L) | |
Oui | |
Poignée |
Non stérile | |
FDA |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.