Learn More
Sampling Systems™ Bidons en acier inoxydable
These high quality jugs made from 316L stainless steel have a number of GMP features, making them an ideal choice for transferring liquids in laboratory and production areas.
Marque:  Sampling Systems™ A406-1000
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17922102
  • 172.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • GMP design: Crevice-free, mirror polish, full welds
  • Includes a pouring lip for easy emptying
  • Graduation marks for visual convenience
Spécification
Spécification
1 L
Non stérile
FDA
Stainless Steel (316L)
Oui
Poignée