Learn More
SLC47A1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antigène SLC47A1
Concentration 0.41 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantité Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantité Precio Cantidad y disponibilidad  
16810485
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
20898-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16800485
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
20898-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Descripción
Descripción
This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. It encodes a protein of unknown function.
Especificaciones
Especificaciones
SLC47A1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q96FL8
55244
SLC47A1 Fusion Protein Ag15013
Primary
-20°C
SLC47A1
0.41 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
hMATE 1, MATE 1, MATE1, SLC47A1
SLC47A1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado