Learn More
SLC47A1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 20898-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16810485
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. It encodes a protein of unknown function.
Spécification
Spécification
SLC47A1
Polyclonal
Unconjugated
SLC47A1
hMATE 1, MATE 1, MATE1, SLC47A1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55244
-20°C
Liquid
Western Blot
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96FL8
SLC47A1
SLC47A1 Fusion Protein Ag15013