Learn More
Silice 32-63 μm, 60 A, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Pour la chromatographie ; synthèse chimique
183.00€ - 2640.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
---|---|
Type | Silice |
Forme physique | Poudre |
Numéro MDL | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
Densité | 2g/cm3 at 20°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363569
|
MP Biomedicals
0202827 |
2.5 kg |
183.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333549
|
MP Biomedicals
0202756 |
15 kg |
2640.00€
15kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353569
|
MP Biomedicals
0202826 |
25 kg |
1635.00€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
Poudre | |
2g/cm3 at 20°C |
Silice | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
7631-86-9 |