Learn More
Silice 32-63 μm, 60 A, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Pour la chromatographie ; synthèse chimique
Marque: MP Biomedicals 0202827
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
2.5 kg | |
Silice | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
7631-86-9 |
Conserver à température ambiante. | |
Poudre | |
2g/cm3 at 20°C |