Learn More
Ansell Edmont™ Gants légers en PUR noir Sensilite™ série 48-121
Conçus pour protéger les mains dans les applications légères, avec un revêtement offrant protection et une bonne préhension.
24.29€
Spécification
Matériau arrière | Polyuréthane |
---|---|
Certifications/Conformité | Marquage CE, EN 388 : 3121 |
Matériau de la manchette | Polyuréthane |
Coating Material | Polyuréthane |
Type de produit | Gants légers |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12630942
|
Ansell Edmont™
48121070 |
7 | N/A | ||||||
12600942
|
Ansell Edmont™
48121100 |
10 | N/A | ||||||
12640942
|
Ansell Edmont™
48121080 |
8 | N/A | ||||||
12610942
|
Ansell Edmont™
48121110 |
11 | N/A | ||||||
12620942
|
Ansell Edmont™
48121060 |
6 | N/A | ||||||
12650942
|
Ansell Edmont™
48121090 |
9 | N/A | ||||||
Description
- Pour l’assemblage de petites pièces telles que des petits roulements, des joints et des ressorts
- Doublure en polyester
- Structure en maille
- Revêtement en PUR
- Finition paume enduite
- Manchettes maillées
Spécification
Polyuréthane | |
Polyuréthane | |
Gants légers | |
Poignet en maille | |
Paume enduite | |
Déchirements et abrasions |
Marquage CE, EN 388 : 3121 | |
Polyuréthane | |
48-121 | |
Polyester | |
144 paires | |
48-121 |