Learn More
Ansell Edmont™ Gants légers en PUR noir Sensilite™ série 48-121
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Pour l’assemblage de petites pièces telles que des petits roulements, des joints et des ressorts
- Doublure en polyester
- Structure en maille
- Revêtement en PUR
- Finition paume enduite
- Manchettes maillées
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Polyuréthane |
Certifications/Conformité | Marquage CE, EN 388 : 3121 |
Matériau de la manchette | Polyuréthane |
Coating Material | Polyuréthane |
Type de produit | Gants légers |
Dimensions | 8 |
Modèle | 48-121 |
Type de manchette de gant | Poignet en maille |
Doublure | Polyester |
Type de paume | Paume enduite |
Afficher plus |