Learn More
SEC61G Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène SEC61G
Concentration 0.3 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16888023
Afficher les documents
Proteintech
11147-2-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16878023
Afficher les documents
Proteintech
11147-2-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This antibody can recognize endogenous SEC61G that migrates at a molecular mass of ∽8 kDa.
SEC61G is a subunit of the SEC61 complex, which also contains alpha (SEC61A) and beta (SEC61B) subunits. The SEC61 complex is the central component of the protein translocation apparatus on the endoplasmic reticulum membrane. The gene of SEC61G maps to chromosome 7p11.2, and encodes a 68-amino acid single-pass membrane protein.
Spécification
Spécification
SEC61G
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
P60059, P60060
20335, 23480, 689134
SEC61G Fusion Protein Ag1624
Primary
-20°C
SEC61G
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Sec61 gamma subunit, SEC61G, SSS1
Sec61g
IgG
Antigen Affinity Chromatography