Learn More
SEC61G Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 11147-2-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16878023
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This antibody can recognize endogenous SEC61G that migrates at a molecular mass of ∽8 kDa.
SEC61G is a subunit of the SEC61 complex, which also contains alpha (SEC61A) and beta (SEC61B) subunits. The SEC61 complex is the central component of the protein translocation apparatus on the endoplasmic reticulum membrane. The gene of SEC61G maps to chromosome 7p11.2, and encodes a 68-amino acid single-pass membrane protein.
Spécification
Spécification
SEC61G
Polyclonal
Unconjugated
SEC61G
Sec61 gamma subunit, SEC61G, SSS1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
20335, 23480, 689134
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P60059, P60060
Sec61g
SEC61G Fusion Protein Ag1624
150 μL