Learn More
Scopolotine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 92-61-5 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
101.00€ - 1015.00€
Identifiants chimiques
CAS 92-61-5
Formule moléculaire C10H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD00006872
Clé InChI RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme scopoletin, gelseminic acid, 6-methylesculetin, 7-hydroxy-6-methoxy-2h-chromen-2-one, chrysatropic acid, scopoletine, murrayetin, scopoletol, 7-hydroxy-6-methoxycoumarin, 6-o-methylesculetin
CID PubChem 5280460
ChEBI CHEBI:17488
Nom IUPAC 7-hydroxy-6-méthoxychromen-2-one
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C=CC(=O)O2)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10753451
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
302900500
50 mg Flacon en verre
101.00€
50mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10570404
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
302902500
250 mg Flacon en verre
341.00€
250mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10381134
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
302900010
1 g Flacon en verre
1015.00€
1g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
92-61-5
192.17
RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
5280460
7-hydroxy-6-méthoxychromen-2-one
C10H8O4
MFCD00006872
scopoletin, gelseminic acid, 6-methylesculetin, 7-hydroxy-6-methoxy-2h-chromen-2-one, chrysatropic acid, scopoletine, murrayetin, scopoletol, 7-hydroxy-6-methoxycoumarin, 6-o-methylesculetin
CHEBI:17488
COC1=C(C=C2C(=C1)C=CC(=O)O2)O
Spécification
Scopoletin
92-61-5
Beige
94% min. (HPLC)
MFCD00006872
scopoletin, gelseminic acid, 6-methylesculetin, 7-hydroxy-6-methoxy-2h-chromen-2-one, chrysatropic acid, scopoletine, murrayetin, scopoletol, 7-hydroxy-6-methoxycoumarin, 6-o-methylesculetin
COC1=C(C=C2C(=C1)C=CC(=O)O2)O
192.17
CHEBI:17488
95%
95%
200.0°C to 207.0°C
Authentique
C10H8O4
15, 8545
RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
7-hydroxy-6-méthoxychromen-2-one
5280460
192.17
Poudre cristalline
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-171-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GN6930000
Identifiant produit
  • Scopoletin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin